Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable™ Super Erecta™ - finition en acier inox
Code produit. 15946861
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 14 po (61 x 35,5 cm)
24 x 18 po. (61 x 45,7 cm)
24 x 24 po (61 x 61 cm)
24 x 2 po (61 x 53 cm)
30 x 14 po. (76,2 x 35,5 cm)
30 x 18 po. (76 x 45,7 cm)
30 x 2 po. (76,2 x 53 cm)
36 x 30 po (91,4 x 76,2 cm)
36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm)
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 24 po (91,4 x 61 cm)
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 18 po (106,6 x 45,7 cm)
42 x 24 po. (106,6 x 61 cm)
48 x 30 po (122 x 76,2 cm)
48 x 14 po. (122 x 35,5 cm)
48 x 18 po. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 24 po. (121,9 x 61 cm)
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm)
54 x 24 po. (137 x 61 cm)
54 x 2 po. (137 x 53 cm)
60 x 36 po (152,4 x 91,4 cm)
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 24 po. (152,4 x 61 cm)
72 x 30 po (183 x 76,2 cm)
72 x 36 po (183 x 91,4 cm)
72 x 18 po (182,9 x 45,7 cm)
72 x 21 po. (182,9 x 53 cm)
72 x 24 po. (182,9 x 61 cm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15946861
Marque: Metro™ A3072NS
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Un paquet de cales non conductrices (quatre paires).
Requires
Montants SiteSelect™ (vendus séparément).
Concevez votre entreposage en fonction des besoins de votre laboratoire. La conception exceptionnelle à fil ouvert de la tablette en treillis métallique Metro Super Adjustable Super Erecta™ permet la libre circulation de l’air et minimise l’accumulation de poussières.
  • Shelves adjust in 1 in. increments with patented shelf release corners
  • Shelf releases and wedges offer improved rigidity
  • Assembles quickly without tools
  • Assembled units are nonconductive
  • Maximum corrosion resistance
  • Nonporous surface is easily cleaned
  • Combine with Super Erecta Stationary or Mobile posts and accessories to create custom configurations for storage and transportation
  • Patented corner release system allows for easy height adjustment
  • Custom position your shelves for maximum storage density
  • Capacity: Shelves up to 48 in. wide; 800 lbs per shelf capacity (evenly distributed)
  • Shelves wider than 48 in.; 600 lbs per shelf (evenly distributed)
Garantie
Un an
Spécification
Type de produit Wire Shelf
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l) 72 x 30 po (183 x 76,2 cm)
À utiliser avec (équipement) Metro Super Erecta adjustable Shelving System
Comprend Quatre manchons/cales non conducteurs
Longueur (impériale) 72 in.
Longueur (métrique) 183 cm
Largeur (impériale) 30 in.
Largeur (métrique) 76.2 cm