Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition Metroseal 3
Personnalisez votre espace d’entreposage de laboratoire en fonction de vos besoins. La tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ de Metro est dotée de Metroseal 3, une finition époxy verte avec protection antimicrobienne Microbahn™ intégrée et d’une conception à fil ouvert unique permettant la libre circulation de l’air tout en minimisant l’accumulation de poussière.
Marque:  Metro™ A2160NK3
Code produit. 15996831
  • 221.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
Chaque étagère est livrée avec un paquet de quatre paires de cales non conductrices.
Description
Description
Chaque étagère fournit environ 76 % de surface ouverte. Faciles à charger et à décharger sur tous les côtés.
  • Acier au carbone résistant à la corrosion
  • Plaquée avec du zinc auto-scellant et revêtue d’une finition époxy avec protection antimicrobienne Microban™
  • Idéal pour une utilisation dans les chambres froides et dans d’autres environnements nécessitant une résistance à la corrosion
  • Les étagères s’ajustent par incréments de 1 pouce et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
  • Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
  • Montage rapide et sans outils ; les unités assemblées ne sont pas conductrices
  • Associables avec les montants et accessoires fixes ou mobiles Super Erecta pour créer des configurations personnalisées pour le entreposage et le transport
  • Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
  • Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
Capacité :
  • Largeur des étagères jusqu’à 48 po ; capacité de 800 lbs par étagère (uniformément répartie)
  • Étagères plus larges que 48 po ; 600 lb par étagère (uniformément réparties)
Informations sur la commande
Étagères et montants vendus séparément.
Prestations de service
Garantie 12 ans contre la rouille.
Spécification
Spécification
Wire Shelf
Époxy Metroseal
Quatre manchons/cales non conducteurs
152,4 cm
53 cm
60 x 21 po (152,4 x 53 cm)
Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade;
60 in
21 in
Acier inoxydable (304)
Nom du produit
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition Metroseal 3 > 53 x 152,4cm (21 x 60 po)