Learn More
Metro™ Tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ - finition Metroseal 3
Personnalisez votre espace d’entreposage de laboratoire en fonction de vos besoins. La tablette en treillis métallique Super Adjustable Super Erecta™ de Metro est dotée de Metroseal 3, une finition époxy verte avec protection antimicrobienne Microbahn™ intégrée et d’une conception à fil ouvert unique permettant la libre circulation de l’air tout en minimisant l’accumulation de poussière.
125.00€ - 280.00€
Spécification
Finition | Époxy Metroseal |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade; |
Comprend | Quatre manchons/cales non conducteurs |
Type de produit | Wire Shelf |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15976841
|
Metro™
A2436NK3 |
36 x 24 po. (91,4 x 61 cm) |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15956841
|
Metro™
A2430NK3 |
30 x 24 po. (76 x 61 cm) |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15926851
|
Metro™
A2448NK3 |
48 x 24 po. (121,9 x 61 cm) |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15926811
|
Metro™
A1830NK3 |
30 x 18 po (76 x 45,7 cm) |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15956821
|
Metro™
A1860NK3 |
60 x 18 po. (152,4 x 45,7 cm) |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15906851
|
Metro™
A2442NK3 |
42 x 24 po (106,6 x 61 cm) |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15976851
|
Metro™
A2460NK3 |
60 x 24 po (152,4 x 61 cm) |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15906861
|
Metro™
A2472NK3 |
72 x 24 po (182,9 x 61 cm) |
280.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15996811
|
Metro™
A1848NK3 |
48 x 18 po. (121,9 x 45,7 cm) |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15996801
|
Metro™
A1824NK3 |
24 x 18 po (61 x 45,7 cm) |
137.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15986821
|
Metro™
A1872NK3 |
72 x 18 po (182,9 x 45,7 cm) |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15946811
|
Metro™
A1836NK3 |
36 x 18 po. (91,4 x 45,7 cm) |
143.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15926821
|
Metro™
A1854NK3 |
54 x 18 po. (137 x 45,7 cm) |
197.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15976811
|
Metro™
A1842NK3 |
42 x 18 po. (106,6 x 45,7 cm) |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15916801
|
Metro™
A1436NK3 |
36 x 14 po. (91,4 x 35,5 cm) |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15986791
|
Metro™
A1430NK3 |
30 x 14 po. (76 x 35,5 cm) |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15966791
|
Metro™
A1424NK3 |
24 x 14 po. (61 x 35,5 cm) |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15976801
|
Metro™
A1460NK3 |
60 x 14 po. (152,4 x 35,5 cm) |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15936801
|
Metro™
A1442NK3 |
42 x 14 po. (106,6 x 35,5 cm) |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15956801
|
Metro™
A1448NK3 |
48 x 14 po. (121,9 x 35,5 cm) |
149.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15986801
|
Metro™
A1472NK3 |
72 x 14 po. (182,9 x 35,5 cm) |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15996831
|
Metro™
A2160NK3 |
60 x 21 po (152,4 x 53 cm) |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15956851
|
Metro™
A2454NK3 |
54 x 24 po. (182,9 x 61 cm) |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Chaque étagère fournit environ 76 % de surface ouverte. Faciles à charger et à décharger sur tous les côtés.
- Acier au carbone résistant à la corrosion
- Plaquée avec du zinc auto-scellant et revêtue d’une finition époxy avec protection antimicrobienne Microban™
- Idéal pour une utilisation dans les chambres froides et dans d’autres environnements nécessitant une résistance à la corrosion
- Les étagères s’ajustent par incréments de 1 pouce et sont équipées d’un système de déverrouillage brevetés sur les côtés
- Les systèmes de déverrouillage et de cales offrent une rigidité améliorée
- Montage rapide et sans outils ; les unités assemblées ne sont pas conductrices
- Associables avec les montants et accessoires fixes ou mobiles Super Erecta pour créer des configurations personnalisées pour le entreposage et le transport
- Le système breveté de déverrouillage sur les côtés permet un réglage facile de la hauteur
- Positionnement personnalisable des étagères pour une densité d’entreposage maximale
Capacité :
- Largeur des étagères jusqu’à 48 po ; capacité de 800 lbs par étagère (uniformément répartie)
- Étagères plus larges que 48 po ; 600 lb par étagère (uniformément réparties)
Informations sur la commande
Étagères et montants vendus séparément.
Garantie
Garantie 12 ans contre la rouille.
Spécification
Époxy Metroseal | |
Système de rayonnage réglable Metrotrade; Super Erectatrade; | |
Quatre manchons/cales non conducteurs | |
Wire Shelf |