Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à double profondeur et rail supérieur
Connecte les unités intermédiaires dans les systèmes à double profondeur et aux ensembles de rails aériens
Marque:  Metro™ LTTA21C
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 25.11200kg
Code produit. 15957151
  • 1245.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Super Erecta™ et Super Adjustable™
  • Finition chromée
  • Le kit comprend le matériel de connexion
Informations sur la commande
Un kit est nécessaire pour les unités intermédiaires connectées de bout en bout. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Spécification
86 po Montants et matériel de connexion
9 kg
Kit d’unité intermédiaire fixe
53 cm
Chrome
Acie
21 po
21 po
20 lb
Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™
53 cm