Learn More
Metro™ Kits d’unités intermédiaires fixes à double profondeur et rail supérieur
Code produit. p-4246803
Click to view available options
Largeur (impériale):
18 po
21 po
24 po
Largeur (impériale) d’étagère:
18 po
21 po
24 po
Poids (impériale):
18 lb
20 lb
22 lb
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15947151
Marque: Metro™ LTTA18C
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Connecte les unités intermédiaires dans les systèmes à double profondeur et aux ensembles de rails aériens
  • Pour une utilisation avec les systèmes d’étagères Super Erecta™ et Super Adjustable™
  • Finition chromée
  • Le kit comprend le matériel de connexion
Informations sur la commande
Un kit est nécessaire pour les unités intermédiaires connectées de bout en bout. Les étagères sont vendues séparément.
Spécification
Type de produit Kit d’unité intermédiaire fixe
Finition Chrome
À utiliser avec (équipement) Système d’étagères Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™
Comprend 86 po Montants et matériel de connexion
Poids (impériale) 18 lb
Poids (métrique) 8 kg
Largeur (impériale) d’étagère 18 po
Largeur (impériale) 18 po
Largeur (métrique) d’étagère 45,7 cm
Largeur (métrique) 45,7 cm
Matériau Acier