Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Metric
Le dessus en microfibre unique est entièrement lavable. Dotées de SmartecAir™ pour grader les pieds secs et frais. L’embout protecteur empêche la coloration et résiste au lubrifiant et aux graisses. La semelle a été conçue pour être utilisée sur des sols carrelés durs et d’autres sols faciles à nettoyer, souvent utilisés dans des environnements de haute technologie et de salle blanche.
Marque: Emma Safety Footwear MM50654048
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Construction en microfibre
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Blanc | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
48 |
Élastique | |
Métrique | |
Microfibre | |
Acier |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Metric > Taille : 48
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu