Learn More
Méthylamine, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 368491000
101.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10374552
  • 104.56€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Methylamine
0.8610g/mL
Flacon en verre AcroSeal™
CH3NH2
0.861
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
CN
31.058
CHEBI:16830
Pures
74-89-5, 109-99-9
−17°C
CH5N
100 mL
methylamine, aminomethane, monomethylamine, carbinamine, mercurialin, n-methylamine, methylaminen, metilamine, metyloamina, anhydrous methylamine
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
methanamine
6329
31.06
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466483 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/09/2024 Catalog Number368498000,368491000
Numéro de lotA0463453 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number368498000,368491000
Numéro de lotA0459807 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog Number368498000,368491000
Numéro de lotA0459372 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2024 Catalog Number368498000,368491000
Numéro de lotA0449374 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2023 Catalog Number368498000,368491000
Nom du produit
Méthylamine, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml ; flacon en verre AcroSeal