Learn More
Hexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10688504
Hexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10688504
100 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10688504
Marque: Thermo Scientific Acros 204721000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-26-2
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Numéro MDL MFCD00008240
Clé InChI BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
CID PubChem 8102
ChEBI CHEBI : 5712
Nom IUPAC hexan-1-amine
SMILES CCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexylamine
Note relative au nom 99%
Point de fusion -19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7500 g/ml
Point d’ébullition 130.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5NH2
Indice de réfraction 1.4170 à 1.4190
Quantité 100 ml
Beilstein 04, 188
Fieser 07,170
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 14 g/L (20°C).
Viscosité 0.83 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462904 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/05/2024 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
Numéro de lotA0456511 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
Numéro de lotA0448898 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/08/2023 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
Numéro de lotA0400695 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
Numéro de lotA0444654 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2022 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Hexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >