Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de méthylique, pur, qualité indicatrice
61.10€ - 601.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-11-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H15N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.30 |
Numéro MDL | MFCD00008308 |
Clé InChI | JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2 |
CID PubChem | 6053 |
ChEBI | CHEBI:17903 |
Nom IUPAC | N,N-diméthyl-4-phényldiazenylaniline |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10219183
|
Thermo Scientific Chemicals
151400250 |
25 g | Flacon en verre |
61.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10193720
|
Thermo Scientific Chemicals
151401000 |
100 g | Flacon en verre |
170.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10170030
|
Thermo Scientific Chemicals
151405000 |
500 g | Flacon en verre |
601.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
60-11-7 | |
225.30 | |
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N | |
6053 | |
N,N-diméthyl-4-phényldiazenylaniline |
C14H15N3 | |
MFCD00008308 | |
4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2 | |
CHEBI:17903 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Methyl Yellow | |
60-11-7 | |
(CH3)2NC6H4N=NC6H5 | |
4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2 | |
JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1 | |
225.30 | |
CHEBI:17903 | |
3% max. | |
Poudre |
111.0°C to 117.0°C | |
C14H15N3 | |
MFCD00008308 | |
Solubility in water: 13.6 mg/l. Other solubilities: soluble ca. 140g/L in acetone, soluble in benzene, chloroform, diethyl ether,, ethanol, petroleum ether, vegetable oils, alcohol,, ether, strong mineral acids and soils | |
Authentique | |
N,N-diméthyl-4-phényldiazenylaniline | |
6053 | |
225.29 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Methyl Yellow, indicator grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only