Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de méthylique, pur, qualité indicatrice
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl Yellow |
Point de fusion | 111.0°C to 117.0°C |
Formule linéaire | (CH3)2NC6H4N=NC6H5 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 13.6 mg/l. Other solubilities: soluble ca. 140g/L in acetone, soluble in benzene, chloroform, diethyl ether,, ethanol, petroleum ether, vegetable oils, alcohol,, ether, strong mineral acids and soils |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 225.29 |
Perte à la dessiccation | 3% max. |
Qualité | Pures |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 500 g |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl Yellow, indicator grade
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-dimethyl-4-(phenylazo)benzenamine