Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de méthylique, pur, qualité indicatrice
Code produit. 10219183
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-11-7
Formule moléculaire C14H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 225.30
Numéro MDL MFCD00008308
Clé InChI JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2
CID PubChem 6053
ChEBI CHEBI:17903
Nom IUPAC N,N-diméthyl-4-phényldiazenylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Yellow
Point de fusion 111.0°C to 117.0°C
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H5
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13.6 mg/l. Other solubilities: soluble ca. 140g/L in acetone, soluble in benzene, chloroform, diethyl ether,, ethanol, petroleum ether, vegetable oils, alcohol,, ether, strong mineral acids and soils
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 225.29
Perte à la dessiccation 3% max.
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Yellow, indicator grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.