Learn More
Diméthylsulfoxyde, + de 99,8 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
32.06€ - 833.15€
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10043530
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
250 mL Flacon en verre
32.06€
250mL
10562841
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
295520010
1 l Flacon en verre
79.29€
1L
10774923
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
2.5 l Flacon en verre
161.81€
2.50L
10022923
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
295520250
25 L Tambour métallique
833.15€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
67-68-5
78.13
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
679
méthylsulfinylméthane
C2H6OS
MFCD00002089
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CHEBI:28262
CS(C)=O
Spécification
Methyl sulfoxide
67-68-5
1.1000g/mL
87°C
1.4770 to 1.4800
0.003% max.
C2H6OS
MFCD00002089
01, IV, 1277
01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
méthylsulfinylméthane
679
78.13
Extra pur
18.4°C
0.04mg KOH/g max.
189.0°C
Liquide à 20°C
99.8+%
1.1
(CH3)2SO
1.987 mPa.s (25°C)
0.1% max.
15, 3285
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
CS(C)=O
78.13
CHEBI:28262
≥99.8%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide