Learn More
Diméthylsulfoxyde, + de 99,8 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 l
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Tambour métallique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl sulfoxide |
Point de fusion | 18.4°C |
Acidité | 0.04mg KOH/g max. |
Densité | 1.1000g/mL |
Point d’ébullition | 189.0°C |
Quantité | 250 mL |
Point d’éclair | 87°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Forme physique | Liquide à 20°C |
Indice de réfraction | 1.4770 to 1.4800 |