Learn More
Diméthylsulfoxyde, + de 99,8 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10022923
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 l
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Acidité 0.04mg KOH/g max.
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 25 L
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide à 20°C
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.8+%
Résidus après évaporation 0.003% max.
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Eau 0.1% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide