Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,7+ %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10487172
Méthylsulfoxyde, 99,7+ %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10487172
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10487172
Marque: Thermo Scientific Acros 348441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Couleur Marron à blanc
Informations sur la décomposition >190°C
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Poudre, aiguilles ou cristaux
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1277
Eau 0.005% Max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526141 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Numéro de lot2526140 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Numéro de lot2524088 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Numéro de lot2524087 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Numéro de lot2413109 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number348440025,348440010,348441000,348445000
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    3
    Heures
    16
    Minutes
    23
    Secondes
    54
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthylsulfoxyde, 99,7+ %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >