Learn More
Diméthylsulfoxyde (+99 % de pureté), MP Biomedicals Code produit.: 11481601
Diméthylsulfoxyde (+99 % de pureté), MP Biomedicals
Code produit. 11481601 Tous les produits MP Biomedicals Produits
0.1 L
Click to view available options
Quantité:
0.1 L
Code produit. 11481601
Marque: MP Biomedicals 0219018680
Dimethyl Sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.
  • Dimethyl sulfoxide is used to enhance dermal absorption of many chemicals.
  • A solvent for many organic and inorganic compounds including fats, carbohydrates, dyes, resins, and polymers.
  • Used in antifreeze or hydraulic fluids and as a cryopreservative for cell cultures.
  • Used in the oxidation of thiols and disulfides to sulfonic acids.
  • Used as a PCR cosolvent to help improve yields, especially in long PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dimethyl Sulfoxide
Note relative au nom 99+% Purity
CAS 67-68-5
Quantité 0.1 L
Formule moléculaire C2H6OS
Numéro MDL MFCD00002089
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Afficher plus Afficher moins
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diméthylsulfoxyde (+99 % de pureté), MP Biomedicals >