Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange méthylique
28.09€ - 53.77€
Identifiants chimiques
CAS | 547-58-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H14N3NaO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 327.334 |
Numéro MDL | MFCD00007502 |
Clé InChI | STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise |
CID PubChem | 23673835 |
Nom IUPAC | sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10299930
|
Thermo Scientific Chemicals
414660100 |
10 g | Flacon en verre |
28.09€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10615501
|
Thermo Scientific Chemicals
414660250 |
25 g | Flacon en verre |
34.28€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10724004
|
Thermo Scientific Chemicals
414661000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
547-58-0 | |
327.334 | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
23673835 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] |
C14H14N3NaO3S | |
MFCD00007502 | |
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise | |
sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate |
Spécification
Methyl Orange | |
Pure | |
Passes Test | |
MFCD00007502 | |
15, 6178 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
Authentique | |
sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate | |
23673835 | |
Réactif ACS | |
Orange |
>300.0°C | |
547-58-0 | |
C14H14N3NaO3S | |
16, 331 | |
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise | |
STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
327.334 | |
327.32 | |
from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow) | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
- Methyl Orange
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./