Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Orange méthylique
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Methyl Orange |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Note relative au nom | Pure |
| Clarity | Passes Test |
| Beilstein | 16, 331 |
| Merck Index | 15, 6178 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Spectre IR | Authentique |
| Poids de la formule | 327.32 |
| Qualité | Réactif ACS |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methyl Orange
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering