Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange méthylique
Code produit. 10724004 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 10724004
Marque: Thermo Scientific Chemicals 414661000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-58-0
Formule moléculaire C14H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 327.334
Numéro MDL MFCD00007502
Clé InChI STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
CID PubChem 23673835
Nom IUPAC sodium ; 4-[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzènesulfonate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Orange
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom Pure
Clarity Passes Test
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 327.32
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Couleur Orange
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl Orange
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./