Learn More
Isocyanoacétate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 99.39€
Identifiants chimiques
CAS 39687-95-1
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00000006
Clé InChI ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
CID PubChem 547815
Nom IUPAC méthyle 2-isocyanoacétate
SMILES COC(=O)CN=C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15414037
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31069.03
1 g
40.00€
1g
15424037
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31069.06
5 g
99.39€
5g
Description
Description
Methyl isocyanoacetate is used in the copper-catalyzed, diastereoselective synthesis of oxazolines. It is involved in the direct aldol reaction with carbonyl compounds to prepare corresponding oxazoline by using catechol-copper network catalyst. Further, it is also involved in four-component Ugi condensation reaction. It undergoes asymmetric aldol reaction with fluorinated benzaldehyde using gold(I) as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanoacétate de méthyle est utilisé dans la synthèse diastéréosélective des oxazolines catalysée par le cuivre. Il est impliqué dans la réaction aldolique directe avec les composés carbonylés pour préparer l’oxazoline correspondante en utilisant le catalyseur réseau catéchol-cuivre. De plus, il est également impliqué dans la réaction de condensation à quatre composants de Ugi. Il subit une réaction aldolique asymétrique avec du benzaldéhyde fluoré en utilisant l’or(I) comme catalyseur.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts, le sulfate de fer(II) hydraté, les métaux lourds et l’aluminium. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
39687-95-1
101.11
ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
547815
COC(=O)CN=C
C4H7NO2
MFCD00000006
methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
méthyle 2-isocyanoacétate
Spécification
Methyl isocyanoacetate
1.09
84°C (183°F)
CNCH2CO2CH3
UN2922
methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
méthyle 2-isocyanoacétate
547815
95%
39687-95-1
75°C to 76°C (10 mmHg)
C4H7NO2
MFCD00000006
Light sensitive
Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
COC(=O)CN=C
101.11
99.09
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318-H227-H302-H312
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 254-593-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C