Learn More
Méthyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
66.00€ - 386.51€
Identifiants chimiques
CAS | 77484-99-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.15 |
Numéro MDL | MFCD06797487 |
Clé InChI | LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl esterAfficher plus |
CID PubChem | 5082263 |
Nom IUPAC | methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate |
SMILES | COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10443413
|
Thermo Scientific Maybridge
CC39222DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
66.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
10769573
|
Thermo Scientific Maybridge
CC39222EA |
10 g | Flacon en verre ambré | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
77484-99-2 | |
165.15 | |
LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N | |
5082263 | |
COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2 |
C8H7NO3 | |
MFCD06797487 | |
methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl esterAfficher plus | |
methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate |
Spécification
Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate | |
96.5 | |
97% | |
MFCD06797487 | |
LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate | |
5082263 | |
97% |
77484-99-2 | |
100.0 | |
C8H7NO3 | |
methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester | |
COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2 | |
165.15 | |
165.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement