Learn More
Méthyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10769573
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10769573
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC39222EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 77484-99-2
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD06797487
Clé InChI LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
CID PubChem 5082263
Nom IUPAC methyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 97%