Learn More
Méthyl 4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 165.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |