Learn More
2-trifluorométhylsulfonyloxy-1-naphthoate de méthyle, 98 %
41.09€ - 536.00€
Identifiants chimiques
CAS | 200573-11-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H9F3O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 334.27 |
Numéro MDL | MFCD04039773 |
Clé InChI | BDXDWDCWSCPFEW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethyl sulfonyl oxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, acmc-20aki5, methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene, 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoic acid methyl ester, 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester |
CID PubChem | 11034997 |
Nom IUPAC | 2-(trifluorométhylsulfonyloxy)naphthalène-1-carboxylate de méthyle |
SMILES | COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11466536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24793.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11476536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24793.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11486536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24793.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
200573-11-1 | |
334.27 | |
BDXDWDCWSCPFEW-UHFFFAOYSA-N | |
11034997 | |
COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
C13H9F3O5S | |
MFCD04039773 | |
methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethyl sulfonyl oxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, acmc-20aki5, methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene, 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoic acid methyl ester, 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester | |
2-(trifluorométhylsulfonyloxy)naphthalène-1-carboxylate de méthyle |
Spécification
Methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate | |
41°C to 43°C | |
MFCD04039773 | |
BDXDWDCWSCPFEW-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluorométhylsulfonyloxy)naphthalène-1-carboxylate de méthyle | |
11034997 | |
98% |
200573-11-1 | |
C13H9F3O5S | |
methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethyl sulfonyl oxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, acmc-20aki5, methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene, 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoic acid methyl ester, 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester | |
COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
334.27 | |
334.27 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante