Learn More
2-trifluorométhylsulfonyloxy-1-naphthoate de méthyle, 98 %
Code produit. 11466536
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11466536
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24793.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 200573-11-1
Formule moléculaire C13H9F3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 334.27
Numéro MDL MFCD04039773
Clé InChI BDXDWDCWSCPFEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethyl sulfonyl oxy-1-naphthoate, methyl 2-trifluoromethanesulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, acmc-20aki5, methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene, 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoic acid methyl ester, 2-trifluoromethylsulfonyloxy naphthalene-1-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 11034997
Nom IUPAC 2-(trifluorométhylsulfonyloxy)naphthalène-1-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate
Point de fusion 41°C to 43°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 334.27
Pourcentage de pureté 98%