Learn More
2-trifluorométhylsulfonyloxy-1-naphthoate de méthyle, 98 %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-trifluoromethylsulfonyloxy-1-naphthoate |
| Point de fusion | 41°C to 43°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 334.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction