Learn More
Mercure liquide de couleur argent, 99,9998 % (base Métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15495925
Mercure liquide de couleur argent, 99,9998 % (base Métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495925
2270 g
Click to view available options
Quantité:
2270 g
Code produit. 15495925
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010242.=A
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-97-6
Formule moléculaire Hg
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Numéro MDL MFCD00011035
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nom IUPAC mercure
SMILES [Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
Couleur Argent
Plage de pourcentage du dosage 99.9998% (Metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2809
Quantité 2270 g
Synonyme hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
Pourcentage de pureté 99.9998%
Qualité Électronique
Odeur Odorless
Forme Liquide de couleur argent
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU16J003 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog Number010242.=A,010242.=B,010242.TD
Numéro de lotT14J038 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2023 Catalog Number010242.=A,010242.=B,010242.TD
Numéro de lotT12J026 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2023 Catalog Number010242.=A,010242.=B,010242.TD
Numéro de lotT12I032 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/08/2022 Catalog Number010242.=A,010242.=B,010242.TD
Numéro de lotN17I005 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010242.=A,010242.=B,010242.TD
Nom du produit
Mercure liquide de couleur argent, 99,9998 % (base Métaux), Thermo Scientific Chemicals >