Learn More
Mercure, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10269643
Mercure, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10269643
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10269643
Marque: Thermo Scientific Acros 193482500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-97-6
Formule moléculaire Hg
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Numéro MDL MFCD00011035
Clé InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrargyrum, quicksilver, metallic, liquid silver, mercurio, quecksilber, mercure, quick silver, colloidal, mercury, metallic
CID PubChem 23931
ChEBI CHEBI:16170
Nom IUPAC mercure
SMILES [Hg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercury
Couleur Argent
Densité 13.5400g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Quantité 250 g
Fieser 09,291; 13,174; 15,198; 16,205
Merck Index 15, 5966
Poids de la formule 200.59
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Liquide dense
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468592 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number193482500,193480500
Numéro de lotA0466845 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog Number193482500,193480500
Numéro de lotA0466022 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/09/2024 Catalog Number193482500,193480500
Numéro de lotA0464965 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number193482500,193480500
Numéro de lotA0464086 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/06/2024 Catalog Number193482500,193480500
Nom du produit
Mercure, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >