Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Meker avec connexion Tétine, ouverture de 24 mm
Fournit une flamme stable et un excellent mélange air-gaz pour une combustion supérieure.
61.10€ - 61.35€
Spécification
Type de produit | Brûleur Meker |
---|---|
Diamètre (métrique) | 24 mm |
Hauteur (métrique) | 160 mm |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11719777
|
Fisherbrand™
4101/22BIOM |
Consommation de 62 l/h | Gaz naturel |
61.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11729777
|
Fisherbrand™
4101/31BIO |
Consommation de 80 l/h | Butane, propane, LPG |
61.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ouverture du brûleur de diamètre de 24 mm
- Hauteur totale de 160 mm
- Régulation de l’alimentation en gaz par vanne à pointeau
- Acier nickelé garantissant une flamme stable et homogène
- À utiliser avec du gaz naturel / méthane ou du butane / propane
Spécification
Brûleur Meker | |
24 mm | |
160 mm | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Brûleur Meker avec connexion Tétine, ouverture de 24 mm