Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Meker avec connexion Tétine, ouverture de 24 mm
Code produit. 11719777 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Gaz naturel
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11719777
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit une flamme stable et un excellent mélange air-gaz pour une combustion supérieure.
  • Ouverture du brûleur de diamètre de 24 mm
  • Hauteur totale de 160 mm
  • Régulation de l’alimentation en gaz par vanne à pointeau
  • Acier nickelé garantissant une flamme stable et homogène
  • À utiliser avec du gaz naturel / méthane ou du butane / propane
Spécification
Type de produit Brûleur Meker
Type de gaz Gaz naturel
Description Consommation de 62 l/h
Diamètre (métrique) 24 mm
Hauteur (métrique) 160 mm
Comprend Connecteur T-Tine
Nb par paquet 1 de chaque