Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Meker avec connexion Tétine, ouverture de 24 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Gaz naturel
Unit Size:
1 pièce
Specifications
Specifications
| Type de produit | Brûleur Meker |
| Type de gaz | Butane, propane, LPG, LPG, Propane |
| Description | Consommation de 80 l/h |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| Hauteur (métrique) | 160 mm |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction