Learn More
BICASA MECC Series Wall Bench
MECC Series Wall Bench complete with lateral pedestals, MECC service spine, C-Frame side support and sheetings, cross-bar and HPL countertop.
1309.10€ - 7663.80€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat EN 13150 TUV |
Type de cadre | Cadre en C |
Avec roulettes | Non |
Couleur | Gris clair |
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17487383
|
BICASA
MB.0900.900.0930.HPL |
900 x 900 x 880 / 930 mm |
1309.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17497383
|
BICASA
MB.0900.900.2100.HPL |
900 x 900 x 880 / 2100 mm |
1902.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17407393
|
BICASA
MB.1200.900.0930.HPL |
900 x 1 200 x 880 / 930 mm |
1462.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17417393
|
BICASA
MB.1200.900.2100.HPL |
900 x 1 200 x 880 / 2 100 mm |
2104.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17427393
|
BICASA
MB.1500.900.0930.HPL |
900 x 1 500 x 880 / 930 mm |
1674.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17437393
|
BICASA
MB.1500.900.2100.HPL |
900 x 1 500 x 880 / 2 100 mm |
2438.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17447393
|
BICASA
MB.1800.900.0930.HPL |
900 x 1 800 x 880 / 930 mm |
7663.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17457393
|
BICASA
MB.1800.900.2100.HPL |
900 x 1 800 x 880 / 2 100 mm |
2597.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Laboratory benches MECC Series
- Pedestals: Aluminum drawn profile (150 x 25 mm and 150 x 50 mm) with vertical slots
- Service Spine: Modular steel frame assembled to the pedestals at different heights with utility panels horizontal rows
- Trunking structure with passageway for piping and wirings
- Utility Strip: Predrilled metal band at countertop height
- Utility Panels: Moulded Polypropylene PP resin cover (V0 flame retardant - IEC 60695-11-10 / -20)
- C-frame Workstations: Certified according to EN 13150:2001 and BRG 234/09.06
- C-shaped steel tubular frame levelling supports - Horizontal cross-bars - Lateral metal sheeting
- Countertops: Independent units - installed and fixed above the C-frame
- Colors:
- Metal: Light Gray matt bonderized Polyurethane powder coating
- Utility MECC Panels: Silver Gray (frontal plate) - ABS Electric panel rear box: Black
- Fire-retardant Particleboard 19 mm panels: Light Gray (2 decorative)
Spécification
Non autoclavable | |
Cadre en C | |
Gris clair |
Certificat EN 13150 TUV | |
Non |