Learn More
BICASA MECC Series Wall Bench
MECC Series Wall Bench complete with lateral pedestals, MECC service spine, C-Frame side support and sheetings, cross-bar and HPL countertop.
Marque:  BICASA MB.1800.900.0930.HPL
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 110.00000kg
Code produit. 17447393
  • 7663.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-08-2024
Description
  • Paillasses de laboratoire série MECC
  • Socles : profilés en aluminium (150 x 25 mm et 150 x 50 mm) avec fentes verticales
  • Gaine de service : châssis en acier modulaire assemblé sur les socles à différentes hauteurs avec des rangées horizontales de panneaux utilitaires
    • Structure de goulotte avec passage pour tuyauterie et câblages
  • Bande de service : bande métallique prépercée à hauteur de paillasse
  • Panneaux utilitaires : couvercle en résine polypropylène (PP) moulé (ignifuge V0 - CEI 60695-11-10 / -20)
  • Stations de travail avec cadre en C : Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
    • Supports de mise à niveau de châssis en acier tubulaire en C - Barres transversales horizontales - Tôles latérales en métal
  • Plans de travail : Unités indépendantes - installées et fixées au-dessus du cadre en C
  • Couleurs :
    • Métal : revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
    • Panneaux MECC utilitaires : Gris argenté (plaque frontale) - Boîtier arrière du panneau électrique ABS : Noir
    • Panneaux de particules ignifuges de 19 mm : Gris clair (2 motifs)
Spécification
Spécification
900 x 1 800 x 880 / 930 mm
Cadre en C
Certificat EN 13150 TUV
Non
Non autoclavable
Gris clair