Learn More
BICASA MECC Series Wall Bench
MECC Series Wall Bench complete with lateral pedestals, MECC service spine, C-Frame side support and sheetings, cross-bar and HPL countertop.
Marque: BICASA MB.1500.900.2100.HPL
Code nomenclature Nacres: JA.02
Informations supplémentaires : Poids : 110.00000kg
Description
- Paillasses de laboratoire série MECC
- Socles : profilés en aluminium (150 x 25 mm et 150 x 50 mm) avec fentes verticales
- Gaine de service : châssis en acier modulaire assemblé sur les socles à différentes hauteurs avec des rangées horizontales de panneaux utilitaires
- Structure de goulotte avec passage pour tuyauterie et câblages
- Bande de service : bande métallique prépercée à hauteur de paillasse
- Panneaux utilitaires : couvercle en résine polypropylène (PP) moulé (ignifuge V0 - CEI 60695-11-10 / -20)
- Stations de travail avec cadre en C : Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
- Supports de mise à niveau de châssis en acier tubulaire en C - Barres transversales horizontales - Tôles latérales en métal
- Plans de travail : Unités indépendantes - installées et fixées au-dessus du cadre en C
- Couleurs :
- Métal : revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
- Panneaux MECC utilitaires : Gris argenté (plaque frontale) - Boîtier arrière du panneau électrique ABS : Noir
- Panneaux de particules ignifuges de 19 mm : Gris clair (2 motifs)
Spécification
1 étagère HPL | |
Non | |
Non autoclavable | |
Gris clair |
900 x 1 500 x 880 / 2 100 mm | |
Cadre en C | |
Certificat EN 13150 TUV |