Learn More
Axygen™ Microtubes MaxyClear Snaplock, 2,0 ml
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock de 2,0 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue. Disponibilité dans une grande variété de couleurs. Disponibilité en version stérile et Maxymum Recovery™.
21.60€ - 34.45€
Spécification
Type de couvercle | Bouchon à clipser |
---|---|
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (métrique) | 2 mL |
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Stérilité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11311934
![]() |
Axygen™
MCT-200-B |
Bleu | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
26.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11301934
![]() |
Axygen™
MCT-200-A |
Assorties | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
28.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12034598
![]() |
Axygen™
MCT-200-C |
Transparent | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
34.45€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
12659585
![]() |
Axygen™
MCT-200-C-S |
Transparent | Stérile | 250 tubes stériles/sachet, 10 sachets/boîte |
33.90€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11321934
![]() |
Axygen™
MCT-200-G |
Vert | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
26.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12538047
![]() |
Axygen™
MCT-200-SP |
Couleurs variées | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
31.03€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11331934
![]() |
Axygen™
MCT-200-O |
Orange | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
26.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11341934
![]() |
Axygen™
MCT-200-R |
Rouge | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
26.86€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11371934
![]() |
Axygen™
MCT-200-Y |
Jaune | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
26.86€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11351934
![]() |
Axygen™
MCT-200-V |
Violet | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
26.86€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11341984
![]() |
Axygen™
MCT-200-L-C |
Transparent | Non stérile | 250 tubes Maxymum Recovery/boîte, 10 sachets/boîte |
21.60€
250 pièces |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11361934
![]() |
Axygen™
MCT-200-X |
Ambré | Non stérile | 500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte |
26.86€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le PP MaxyClear offre une excellente visibilité et est disponible dans toute une variété de couleurs
- Le bouchon à clipser assure une parfaite étanchéité pendant la centrifugation ou l’ébullition
- L’orifice de perçage de 0,28 mm au centre du bouchon permet à l’aiguille de la seringue d’accéder facilement à l’échantillon
- Bouchon avec surface dépolie pour l’étiquetage et zones d’écriture dépolies sur le côté
- Peut résister à des forces centrifuges de 20 000 de FCR
- Produit résistant à l’ébullition et entièrement autoclavable
- Disponibilité dans une variété d’options pour répondre aux besoins des différentes applications :
- L’option Maxymum Recovery™ offre une excellente précision et empêche le gaspillage d’échantillons précieux
- Tubes stériles transparents disponibles pour les applications nécessitant des conditions stériles
- Disponibilité dans une gamme de couleurs ou de packs assortis à des fins de codage couleur
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
Spécification
Bouchon à clipser | |
Polypropylène | |
2 mL | |
20000 ×g | |
0,1 à 2 mL |
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
Autoclavable | |
0,25 ml | |
Locking Snap-cap Microtube |