Learn More
Axygen™ Microtubes MaxyClear Snaplock, 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock de 2,0 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue. Disponibilité dans une grande variété de couleurs. Disponibilité en version stérile et Maxymum Recovery™.
Marque:  Axygen™ MCT-200-C
18.59 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12034598
  • 34.45€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les microtubes à centrifuger Axygen MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. La surface Axygen Maxymum Recovery™ et les options stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est doté d’un orifice de perçage au centre du bouchon. Des microtubes à centrifuger sans bouchons sont disponibles pour certaines tailles.
  • Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • La force G maximale est de 14 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
  • Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10–6
  • Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Couleur - Spectre : 2 boîtes de bleu, vert, orange, rouge et jaune.
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à clipser
Polypropylène
2 ml
Homopolymère
500/boîte
Non stérile
20000 ×g
0,1 à 2 mL
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Autoclavable
Transparent
0,25 ml
500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Oui
Microtubes à centrifuger
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    18
    Heures
    23
    Minutes
    27
    Secondes
    55
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Offre Corning Lab Products
    Code promotionnel24073
    Expire2025-04-25
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Microtubes MaxyClear Snaplock, 2,0 ml > Maxyclear ; homopolymère ; en vrac ; 2 ml ; standard