Learn More
Axygen™ Microtubes MaxyClear Snaplock, 2,0 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 11341984 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Couleurs variées
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
250 tubes Maxymum Recovery/boîte, 10 sachets/boîte
250 tubes stériles/sachet, 10 sachets/boîte
500 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 11341984
Marque: Axygen™ MCT200LC
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une étanchéité efficace et hermétique pendant la centrifugation. Les microtubes Axygen™ MaxyClear Snaplock de 2,0 ml offrent une excellente visibilité et disposent d’un bouchon perçable pour seringue. Disponibilité dans une grande variété de couleurs. Disponibilité en version stérile et Maxymum Recovery™.
Les microtubes à centrifuger Axygen MaxyClear sont disponibles dans une variété de couleurs. La surface Axygen Maxymum Recovery™ et les options stériles sont également disponibles. Les microtubes à centrifuger SnapLock sont dotés de surfaces de bouchons dépolies et de zones d’écriture latérales dépolies, idéales pour l’étiquetage. Chaque bouchon est doté d’un orifice de perçage au centre du bouchon. Des microtubes à centrifuger sans bouchons sont disponibles pour certaines tailles.
  • Les microtubes à centrifuger transparents de 0,6 ml, 1,5 ml et 2,0 ml sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Les tubes en copolymère offrent une résistance exceptionnelle et une résistance chimique exceptionnelle. Non autoclavable ou résistant à l’ébullition.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • La force G maximale est de 14 000 FCR.
  • Sans DNAse / RNAse et apyrogène.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Couleur - Assortis : Chaque boîte contient un mélange de bleu, vert, violet, orange, rouge et jaune.
  • Les microtubes à centrifuger transparents sont étanches à l’ébullition. Les tubes colorés ne sont pas étanches à l’ébullition.
  • Couleur - Spectre : 2 boîtes de chaque couleur (bleu, vert, orange, rouge et jaune).
Certifications
Produit certifié exempt de RNase, de DNase et d’endotoxines pour une intégrité totale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur Transparent
Matériau Homopolymère
Incréments 0,25 ml
Nb par paquet 250/Bte
Conditionnement 250 tubes Maxymum Recovery/boîte, 10 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Gamme de produits Maxymum Recovery
Graduated Oui
FCR max. 20000 ×g
Graduations 0,1 à 2 mL
Type de produit Locking Snap-cap Microtube