Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™
Mélangez et adaptez différents types de matériel sur une seule plateforme à l’aide des plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MAXQ™ HP.
143.72€ - 1748.70€
Produits 8
Code produit Marque Description À utiliser avec (équipement) Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description À utiliser avec (équipement) Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
10369032
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
30100
Plateforme sans pinces MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450 11 x 13 in
303.51€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10275852
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
30105
Plateforme sans pinces MaxQ 7000 11 x 13 in (28 x 33 cm)
285.42€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10798914
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
30110
Plateau universel sans pinces ; 18 x 18 in MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
483.41€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10061552
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
30115BI
Plateforme sans pinces Q max 3000, 5000 30 x 18 in (76 x 45,7 cm)
1236.15€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10071552
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
30120BI
Plateforme universelle sans pinces ; 24 x 36 in MaxQ 3000 36 x 24 in (91 x 60,9 cm)
1748.70€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15599843
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
30125
Plate-forme universelle double superposée sans pinces, 11 x 13 in Agitateur MaxQ™ 2000 11 x 13 in (28 x 33 cm)
688.43€
1 pièce
Expédition estimée: 21-10-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12546299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
30128
Plateforme universelle superposée sans pinces, 18 x 18 in MaxQ 2000, MaxQ 6000 18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
969.83€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10689623
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3522-3
Jeu d’adaptateurs pour l’empilage de deux plateformes Plateformes MaxQ™ 30100 et MaxQ™ 30110 13 x 11 in (33 x 28 cm)
143.72€
1 pièce
En stock
Description
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme grâce aux plateformes universelles flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™. De par leur innovation, leur fiabilité et leur précision exceptionnelles, ces plateformes représentent le choix optimal pour un laboratoire très actif.
Pour une utilisation avec les agitateurs MaxQ, conformément aux indications. Choisissez la plateforme qui convient le mieux à vos besoins.
Informations de commande :
Les pinces s’achètent séparément.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™