Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™
Code produit. 10071552 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur d'empilage
Plateforme d’agitation
Plateforme universelle
À utiliser avec (équipement):
Agitateur MaxQ™ 2000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
MaxQ 2000, MaxQ 6000
MaxQ 3000
MaxQ 7000
Plateformes MaxQ™ 30100 et MaxQ™ 30110
Q max 3000, 5000
Dimensions (L x l):
11 x 13 in
11 x 13 in (28 x 33 cm)
13 x 11 in (33 x 28 cm)
18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
30 x 18 in (76 x 45,7 cm)
36 x 24 in (91 x 60,9 cm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10071552
Marque: Thermo Scientific™ 30120BI
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélangez et adaptez différents types de matériel sur une seule plateforme à l’aide des plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MAXQ™ HP.
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme grâce aux plateformes universelles flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™. De par leur innovation, leur fiabilité et leur précision exceptionnelles, ces plateformes représentent le choix optimal pour un laboratoire très actif.
Pour une utilisation avec les agitateurs MaxQ, conformément aux indications. Choisissez la plateforme qui convient le mieux à vos besoins.
Informations de commande :
Les pinces s’achètent séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme d’agitation
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Dimensions (L x l) 36 x 24 in (91 x 60,9 cm)
Longueur (impériale) de la plateforme 36 in
Longueur (métrique) de la plateforme 91,4 cm
Largeur (impériale) de la plateforme 24 in
Largeur (métrique) de la plateforme 60,9 cm
À utiliser avec (équipement) MaxQ 3000