Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur d'empilage
Plateforme d’agitation
Plateforme universelle
À utiliser avec (équipement):
Agitateur MaxQ™ 2000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
MaxQ 2000, MaxQ 6000
MaxQ 3000
MaxQ 7000
Plateformes MaxQ™ 30100 et MaxQ™ 30110
Q max 3000, 5000
Dimensions (L x l):
11 x 13 in
11 x 13 in (28 x 33 cm)
13 x 11 in (33 x 28 cm)
18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
30 x 18 in (76 x 45,7 cm)
36 x 24 in (91 x 60,9 cm)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme grâce aux plateformes universelles flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™. De par leur innovation, leur fiabilité et leur précision exceptionnelles, ces plateformes représentent le choix optimal pour un laboratoire très actif.
À utiliser avec les plateformes MaxQ 30100 (28 x 33 cm) et les plateformes MaxQ 30110 (45,7 x 45,7 cm).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur d'empilage |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Dimensions (L x l) | 13 x 11 in (33 x 28 cm) |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 11 in (plateformes MaxQ 30100), 18 in (plateformes MaxQ 30110) |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 279,4 mm (plateformes MaxQ 30100), 457,2 mm (plateformes MaxQ 30110) |
| À utiliser avec (équipement) | Plateformes MaxQ™ 30100 et MaxQ™ 30110 |