Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
Mélangez et adaptez différents types de matériel sur une seule plateforme à l’aide des plateformes universelles pour agitateurs orbitaux.
1145.70€ - 3185.85€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11836763
|
Thermo Scientific™
238000 |
Plateau universel sans pinces ; 18 x 18 in | 18 x 18 in | Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP |
2281.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11801271
|
Thermo Scientific™
238001 |
Plateau universel sans pinces ; 18 x 29,5 in | 18 x 29,5 in | Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP |
2824.05€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10115432
|
Thermo Scientific™
238002 |
Plateforme universelle sans pinces ; 24 x 36 in | 24 x 36 in | Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP |
3185.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10024102
|
Thermo Scientific™
238008 |
Plateau universel sans pinces ; 18 x 24 in | 18 x 24 in | Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP |
2442.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10594093
|
Thermo Scientific™
238061 |
Plateau universel sans pinces ; 18 x 29,5 in | 18 x 29,5 in (74,9 x 45,7 cm) | MaxQ 8000 |
1145.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme avec les plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MaxQ™ HP.
Plate-forme universelle agitateur de culture Thermo Scientific• Plateforme universelle perforée
Spécification
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |