Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
MaxQ 8000
Dimensions (L x l):
18 x 18 in
18 x 24 in
18 x 29,5 in
18 x 29,5 in (74,9 x 45,7 cm)
24 x 36 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme avec les plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MaxQ™ HP.
Plate-forme universelle agitateur de culture Thermo Scientific
• Plateforme universelle perforée
• Plateforme universelle perforée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme universelle |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Dimensions (L x l) | 18 x 29,5 in |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 29,5 in |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 74,9 cm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 18 in |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 45,7 cm |
| Description | Plateau universel sans pinces ; 18 x 29,5 in |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP |