Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
MaxQ 8000
Dimensions (L x l):
18 x 18 in
18 x 24 in
18 x 29,5 in
18 x 29,5 in (74,9 x 45,7 cm)
24 x 36 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme avec les plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MaxQ™ HP.
Plate-forme universelle agitateur de culture Thermo Scientific
• Plateforme universelle perforée
• Plateforme universelle perforée
Spécification
Spécification
| Capacité | 25, 50, 125, 250/300, 500 et 2800 ml ; 1, 2, 4, 5 et 6 L ; Microplaque |
| Type de produit | Plateforme universelle |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Dimensions (L x l) | 24 x 36 in |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 36 in |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 91,4 cm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 24 in |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 61 cm |
| Description | Plateforme universelle sans pinces ; 24 x 36 in |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP |