Learn More
Thermo Scientific™ Blocs de stockage Matrix™ DeepWell, 96 puits, 1 ml
Utilisez ces blocs de stockage DeepWell™ comme plaques mères lors de la création de bibliothèques de composés à partir d’instruments de manipulation de liquides automatisés.
Marque: Thermo Scientific™ 4212-11
245.52 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Lors de la création de bibliothèques de composés à l’aide d’instruments automatisés de manipulation des liquides, utilisez les blocs de stockage Thermo Scientific™ Matrix™ Deepwell comme plaque mère. Ces blocs solides sont fabriqués en PP et sont résistants aux produits chimiques, répondant ainsi à toutes les spécifications de microplaques standard. La conception unique de puits en cheminée du bloc de 1 ml réduit le risque de contamination croisée entre les puits pendant le pipetage, tandis que le bloc de 2 ml a des côtés biseautés pour faciliter la manipulation et le positionnement sur les systèmes robotisés.
Caractéristiques :
- Index alphanumérique simplifiant l'identification des puits.
- Encombrement standard pour l’industrie garantissant la compatibilité avec les scelleuses, les empileurs et les manipulateurs de liquides
Spécification
Personnalisable | |
Étalon | |
Autoclavables | |
PP à faible liaison | |
Naturel | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
1200 μl | |
1000 μl | |
Non traité | |
40 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. |
Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. | |
8 x 12 | |
40 sachets, 40 boîtes | |
Nunc™ | |
Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène | |
PP | |
96 | |
Stérile | |
Rond | |
40 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420147 | Certificat de traitement | 10/02/2025 | 4212-11 |
Promotions
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.