Learn More
Axygen™ Plaque DeepWell à 96 puits en PP
Code produit. 12666207 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Type de puits:
U
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 12666207
Marque: Axygen™ PDW12HCS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaque à 96 puits préstérilisée et haute clarté.
  • Deep well (1,2 ml)
  • Haute pureté
  • Préstérilisée
Informations sur la commande
dimBottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifiés Oui
Format Étalon
Array 8 x 12
Type de produit Plaque à 96 puits Deep-Well
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Volume total (métrique) du puits 1,2 mL
Type de puits U
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Pour le criblage à haut débit, le prélèvement d’échantillons, le stockage de composés, les bibliothèques de composés et la chimie combinatoire
Quantité 50/boîte
Exempt de RNase Oui