Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage Matrix™ en PP transparent avec opercule et code-barres 2D, avec joint à septum DuraSeal installé, matrice 0.75 ml, tubes à fond en V
GREENER_CHOICE
Stockez et assurez le suivi des volumes d’échantillons grâce à ces tubes de stockage en polypropylène transparents à codes-barres 2D.
Marque:  Thermo Scientific™ 3737
535.68 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10715784
  • 854.00€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
500 μL
10 supports de verrouillage de 96 tubes / cs .
Code-barres 2D
Stérile
Polypropylène
Avec septum DuraSeal™ inséré
Polypropylène
Fond en V
Matrix™
5/boîte
16907 fl oz.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1417063 Type de certificatCertificat de traitement Date14/01/2025 Catalog Number3737
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes de stockage Matrix™ en PP transparent avec opercule et code-barres 2D, avec joint à septum DuraSeal installé, matrice 0.75 ml, tubes à fond en V >
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.