Learn More
Invitrogen™ PCR Cloning System with Gateway™ Technology with pDONR™/Zeo & OmniMAX™2 Competent Cells
Permet le clonage rapide d’un ou de plusieurs gènes dans quasiment tout système d’expression protéique
Marque: Invitrogen™ 12535037
727.62 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Mélange enzymatique et tampon de réaction Gateway BP Clonase II, vecteur Gateway pDONR;221 ou pDONR;/ Zeo, amorces de séquençage M13, solution PEG / Mg2+, protéinase K, cellules témoins positifs pEXP7-tet et cellules compétentes OmniMAX2.
Description
- Conçu pour créer un clone d’entrée suivant PCR avec des amorces personnalisées modifiées par attB.
- Grâce au clone d’entrée, recombinez le gène à étudier en une variété de vecteurs d’expression pouvant être utilisés dans la technologie Gateway
- Le produit PCR est cloné de façon directionnelle avec des efficacités généralement >99 %.
- Clonage rapide, efficace et directionnel de produits PCR
- Polyvalence pour utiliser n’importe quelle enzyme d’amplification
- Clonage sans nécessiter d’endonucléases de restriction ou de ligase
- Sélection de clones d’entrée avec kanamycine ou Zeocin™
- En outre, les vecteurs pDONR221 et pDONR™ / Zeo ont une origine pUC pour des hauts rendements plasmidiques et des sites de séquençage M13 universels pour une simplicité d’utilisation.
Clonage, clonage Gateway
Spécification
Gateway™ | |
Gateway™, OmniMAX™, pDONR™ | |
20 réactions |
Le kit de clonage PCR avec la technologie Gateway™ comprend le mélange enzymatique et le tampon de réaction Gateway™ BP Clonase™ II, le vecteur Gateway™ pDONR™221 ou pDONR™ / Zeo, les amorces de séquençage M13, la solution PEG /Mg2+, la protéinase K, les cellules témoins positives pEXP7-tet les cellules compétentes One Shot™ OmniMAX 2™. Stockage des cellules compétentes et du mélange enzymatique à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. | |
Système de clonage par PCR | |
pDONR |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ PCR Cloning System with Gateway™ Technology with pDONR™/Zeo & OmniMAX™2 Competent Cells > 20 réactions