Learn More
Thermo Scientific™ Tubes Matrix™ de 1.0 ml avec bouchon vissé et fond en V dans portoir verrouillable à code-barres, ambré / rouge
Bénéficiez d’une traçabilité parfaite des échantillons à faibles températures, y compris dans l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes à bouchon vissé Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0 ml dans racks verrouillables à codes-barres.
Marque: Thermo Scientific™ 3741BLU-BR
407.52 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos échantillons à basse température en toute sécurité, y compris l’azote liquide en phase vapeur, avec ces tubes à bouchon vissé Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml dans des racks verrouillables à codes-barres. Les tubes sont moulés à partir de résines de qualité médicale et disposent d’un code-barres 2D permanent à haut contraste. Ces tubes sont conditionnés dans nos racks verrouillables à codes-barres dotés d’un code-barres linéaire, d’un code-barres 2D et d’une identification de rack lisible à l’œil nu sur trois faces du rack. À utiliser en association avec les lecteurs de codes-barres, arrayers et équipement de bouchage Thermo Scientific. Les tubes à bouchon vissé 2 D répondent à différents besoins de stockage manuel et automatisé à long terme ; Les racks à codes-barres facilitent également le suivi du rack.
Protection fiable des échantillons
- Les tubes sont en PP vierge de qualité médicale classe VI.
- Les bouchons vissés sont dotés d’un joint en silicone souple qui se conforme aux surfaces de contact pour assurer la préservation des échantillons.
- Les racks sont construits en ABS robuste pour protéger les tubes en cas de chute.
- Les tubes à bouchon vissé sont compatibles avec un stockage jusqu’à -196°C.
Suivi sécurisé
- Le code-barres 2D permanent et unique est gravé au laser sur le fond de chaque tube.
- Les racks sont dotés d’un code-barres linéaire, d’une identification lisible par l’homme et d’un code-barres 2D pour le suivi final de l’échantillon.
- Le code-barres 2D sur les tubes permet de numériser et de décoder tous les tubes à la fois sans les enlever du rack, et d’associer des données à chaque tube.
- Le tube et le rack sont compatibles avec les lecteurs Thermo Scientific™ VisionMate™.
Format de stockage supérieur
- Les portoirs verrouillables au format ANSI maximisent l’espace de stockage et sont compatibles avec les pipettes manuelles multicanaux ou les équipements de traitement de liquides automatisés.
- Plusieurs options de bouchage / débouchage disponibles pour manipuler un seul tube, 8 tubes ou 96 tubes à la fois
Spécification
Transparent | |
Bleu | |
1 mL | |
PP vierge de qualité médicale classe VI | |
Code-barres pour tube : Datamatrix 12x12 non exclusif avec correction d’erreurs ECC200 intégrée ; code-barres de portoir : Datamatrix 2D ; Code EAN 128 linéaire ; Lisible à l’œil nu | |
Stérile | |
Polypropylène vierge de qualité médicale classe VI avec joint torique en silicone vierge de qualité médicale classe VI | |
Sterile and PCR Ready |
Tube à bouchon vissé, Code-barres 2D | |
Non | |
Fond en V | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
Oui | |
0,0338 fl oz. |
Promotions
-
Thermo Scientific Matrix
Offres exclusives sur les solutions de stockage : tubes de stockage, équipements et accessoires.
Améliorez votre laboratoire avec des consommables et des équipements de stockage de qualité supérieure à des prix imbattables.Code promotionnel: 25075Expire: 2025-06-30