Learn More
Terumo™ Seringue en trois parties Luer-Lock
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
Quantité:
50 Paquets
50 boîte
Unit Size:
50 pièces
Description
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides corporels. Les seringues en trois parties Luer-Lock excentrées Terumo™ présentent une conception à double biseau unique pour un plus grand confort du patient.
- Aiguilles ultra-tranchantes
- Ne contiennent aucun composant fabriqué en caoutchouc naturel ou en latex
- Corps transparents
- Graduations précises clairement visibles
- Action homogène du piston
- Sachets inviolables à ouverture facile
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Classe IIa, produit stérile conforme à la norme MDD 93/42/CEE, CE 0197 |
| Matériau | Polypropylene |
| Description | Graduation imprimée à l’écran |
| À utiliser avec (application) | Pour l’injection de fluides immédiatement après le remplissage dans l’organisme, pour l’aspiration de fluides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres fluides corporels |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Seringue en trois parties à pointe Luer-Lock |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 50 boîte |
| Volume (métrique) | 30 ml |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction