Learn More
Invitrogen™ Tampon de résolution SureCast™
Ces composants du système de coulage manuel SureCast peuvent servir à créer des gels de polyacrylamide avec des réactifs pour coulage manuel SureCast, ainsi que d’autres réactifs d’emploi courant pour le coulage du gel de polyacrylamide.
Marque:  Invitrogen™ HC2212
20.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15527935
  • 34.26€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Versez facilement et en toute confiance des gels de polyacrylamide
  • À utiliser avec le système de gel vertical SureCast
  • Les gels SureCast sont conçus pour une utilisation dans la mini cuve à gel Mini Gel Tank
Recommended Storage
Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Boîte de 2 x 500 ml de tampon de résolution SureCast (1 L au total).
  • Stocker à température ambiante.
  • SureCast™
    Température ambiante
    Tampon de résolution (1 L)
    2 x 500 mL
    Documents
    Manuals
    Certificats
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lotZJ402656 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberHC2212
    Numéro de lotXF349651 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberHC2212
    Numéro de lotXH359988 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberHC2212
    Numéro de lotXK367278 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberHC2212
    Numéro de lotXJ364393 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberHC2212
    Nom du produit
    Invitrogen™ Tampon de résolution SureCast™ > Vendus par 2 ; 1 litre au total ; conservation à temp. amb.